Få mere at vide
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System
Artikelnummer. p-4507761 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Længde (engelsk) Gel:
2,95, 5,31 tommer.
3,3 tommer.
5,31 tommer
Længde (metrisk) Gel:
13,5 cm
8,4 cm
8,4, 13,5 cm
Bredde (engelsk) Gel:
2,95 tommer.
2,95, 3,34 tommer.
3,34 tommer.
Bredde (metrisk) Gel:
7,5 cm
7,5, 8,5 cm
8,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Gel Længde (metrisk) Gel Bredde (engelsk) Gel Bredde (metrisk) Gel unitSize
13208319 5,31 tommer 13,5 cm 3,34 tommer. 8,5 cm Hver
13298309 3,3 tommer. 8,4 cm 2,95 tommer. 7,5 cm Hver
13238319 2,95, 5,31 tommer. 8,4, 13,5 cm 2,95, 3,34 tommer. 7,5, 8,5 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13208319 Leverandør Merck Leverandørnr. SNAP2MIDI
Producerer klatter af meget høj kvalitet hver gang
Den hurtige, alsidige SNAP i.d. 2.0-systemet er designet til fuldt ud at udnytte tredimensionel reagensdistribution. I modsætning til konventionel Western blotting, hvor diffusion er det primære middel til reagenstransport, SNAP i.d. 2.0-systemet anvender et vakuum for aktivt at drive antistoffer og buffere gennem membranen. Denne avancerede teknologi fremmer antigenbinding og grundig vask, så du bedre kan optimere dine Western blotting-forhold.
De EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System forkorter den tid, der kræves til blokering, vask og antistofinkubationer til 30 minutter, hvilket giver dig mulighed for at optimere immundetektionsbetingelser for resultater af højeste kvalitet.
  • Unik vakuumdrevet teknologi og en indbygget flowfordeler driver aktivt reagenser gennem membranen, hvilket sikrer jævn fordeling
  • To klatholderstørrelser rummer geler i størrelsen Mini (7,5 x 8,4 cm) (kat. nr. SNP2BHMN100) eller Midi (8,5 x 13,5 cm) (kat. nr. SNP2BHMD100) og to klatholdere kan køres parallelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Protein Detection System Mini
Inkluderer Detektionsbase, 2 midi-blot-holdere, 2 antistofopsamlingsbakker, vakuumslange, rullepude og blot-rulle, 2 befugtningsbakker og en hurtigstartguide
Temperatur (metrisk) opbevaring Stuetemperatur
Længde (engelsk) Gel 5,31 tommer
Længde (metrisk) Gel 13,5 cm
Bredde (engelsk) Gel 3,34 tommer.
Bredde (metrisk) Gel 8,5 cm