Få mere at vide
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini og Midi Blot Holder rammer
Artikelnummer. 13479569
Skift visning
Type:
Midi Blot Holderammer
Midi Blot Holdrammer
Mini Blot Holderammer
Mini Blot Holding-rammer
Mængde:
1/Pk.
2 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde Pakningsstørrelse
13479569 Midi Blot Holderammer 1/Pk. Hver
13489569 Midi Blot Holdrammer 2 stk./pakke Pakke med 2
13258319 Mini Blot Holding-rammer 2 stk./pakke Pakke med 2
13248319 Mini Blot Holderammer 1/Pk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13479569 Leverandør Merck Leverandørnr. SNAP2FRMD01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    1030.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Mini og midi blot holder stel til SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystemer
Til brug med EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System (Kat. Nr. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Snap i.d.™ 2.0 Protein Detection System-midi
Type Midi Blot Holderammer
Inkluderer Klare låg, let låselås, paraplyventil
Mængde 1/Pk.
Stabelbar Ja