Få mere at vide
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini og Midi Blot Holdere
Artikelnummer. 13288309
Skift visning
Længde (engelsk) Gel:
3,3 tommer.
5,31 tommer
Længde (metrisk) Gel:
8,4 cm
13,5 cm
Bredde (engelsk) Gel:
2,95 tommer.
3,34 tommer.
Bredde (metrisk) Gel:
7,5 cm
8,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Gel Længde (metrisk) Gel Bredde (engelsk) Gel Bredde (metrisk) Gel Pakningsstørrelse
13288309 3,3 tommer. 8,4 cm 2,95 tommer. 7,5 cm Pakke med 100
13268309 5,31 tommer 13,5 cm 3,34 tommer. 8,5 cm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13288309 Leverandør Merck Leverandørnr. SNAP2BHMN0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 DKK
    2247.23 DKK / Pakke med 100
    Spare 222.77 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Mini og midi blot holdere til SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystemer
Til brug med EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection Systems (Kat. Nr. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Protein Detection System Mini
Type Blot Holder
Længde (engelsk) Gel 3,3 tommer.
Længde (metrisk) Gel 8,4 cm
Bredde (engelsk) Gel 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) Gel 7,5 cm