Få mere at vide
Descripción
Den hurtige, alsidige SNAP i.d. 2.0-systemet er designet til fuldt ud at udnytte tredimensionel reagensdistribution. I modsætning til konventionel Western blotting, hvor diffusion er det primære middel til reagenstransport, SNAP i.d. 2.0-systemet anvender et vakuum for aktivt at drive antistoffer og buffere gennem membranen. Denne avancerede teknologi fremmer antigenbinding og grundig vask, så du bedre kan optimere dine Western blotting-forhold.
De EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System forkorter den tid, der kræves til blokering, vask og antistofinkubationer til 30 minutter, hvilket giver dig mulighed for at optimere immundetektionsbetingelser for resultater af højeste kvalitet.
- Unik vakuumdrevet teknologi og en indbygget flowfordeler driver aktivt reagenser gennem membranen, hvilket sikrer jævn fordeling
- To klatholderstørrelser rummer geler i størrelsen Mini (7,5 x 8,4 cm) (kat. nr. SNP2BHMN100) eller Midi (8,5 x 13,5 cm) (kat. nr. SNP2BHMD100) og to klatholdere kan køres parallelt
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Protein Detection System Mini |
| Inkluderer | Detektionsbase, 2 midi-blot-holdere, 2 antistofopsamlingsbakker, vakuumslange, rullepude og blot-rulle, 2 befugtningsbakker og en hurtigstartguide |
| Temperatur (metrisk) opbevaring | Stuetemperatur |
| Længde (engelsk) Gel | 5,31 tommer |
| Længde (metrisk) Gel | 13,5 cm |
| Bredde (engelsk) Gel | 3,34 tommer. |
| Bredde (metrisk) Gel | 8,5 cm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.