Få mere at vide
Merck ReBlot Plus Kit og reagenser
Artikelnummer. 10721814
Mængde:
50 ml
Ea.
Produkttype:
Western Blot Kit
Western Blot Stripping Buffer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
50ml
Artikelnummer. 10721814
Brand: Merck 2504
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Mild Antibody Stripping Solution (10X), 50mL; Strong Antibody Stripping Solution (10X), 50mL
Blots kan fjernes for antistoffer på cirka 15 minutter ved stuetemperatur
Western blotting er en almindeligt anvendt teknik til at studere proteinfunktion og lokalisering. Typisk underkastes proteinprøver elektroforese på SDS-PAGE og overføres til en membran såsom nitrocellulose eller nylon, hvor de probes med specifikke antistoffer. I modsætning til nukleinsyrebaserede teknologier, som tillader genbrug af Southern og Northern blots, har det været vanskeligt at genbruge Western blots.
  • Ingen stikkende lugtβ -mercaptoethanol er indeholdt i antistofstrippingsopløsningen
  • Antistofstripping udføres ved stuetemperatur, ingen —opvarmning af blots er påkrævet
  • Blots kan genbruges på 25 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 50 ml
Koncentration 2X
Sættets indhold 50mL Strong Antibody stripping-opløsning 10X
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Re-Blot Plus Strong Solution (10X)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide, sodium azide