Få mere at vide
Merck ReBlot Plus Kit og reagenser
Artikelnummer. 10106803
Mængde:
50 ml
Ea.
Produkttype:
Western Blot Kit
Western Blot Stripping Buffer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
50ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10106803
Brand: Merck 2502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Mild Antibody Stripping Solution (10X), 50mL; Strong Antibody Stripping Solution (10X), 50mL
Blots kan fjernes for antistoffer på cirka 15 minutter ved stuetemperatur
Western blotting er en almindeligt anvendt teknik til at studere proteinfunktion og lokalisering. Typisk underkastes proteinprøver elektroforese på SDS-PAGE og overføres til en membran såsom nitrocellulose eller nylon, hvor de probes med specifikke antistoffer. I modsætning til nukleinsyrebaserede teknologier, som tillader genbrug af Southern og Northern blots, har det været vanskeligt at genbruge Western blots.
  • Ingen stikkende lugtβ -mercaptoethanol er indeholdt i antistofstrippingsopløsningen
  • Antistofstripping udføres ved stuetemperatur, ingen —opvarmning af blots er påkrævet
  • Blots kan genbruges på 25 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 50 ml
Koncentration 2X
Sættets indhold 25mL mild antistof-stripping opløsning 10X
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Re-Blot Plus Mild Solution (10X)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide, sodium azide