Få mere at vide
Merck RC800 Mini-Reservoir
Artikelnummer. 10783291 Shop alle Merck produkter
Artikelnummer. 10783291 Leverandør Merck Leverandørnr. 6028
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tilbehør til forenklet betjening af omrørte celler
  • Gradueret akryl krop
  • Acetalbetræk, aftageligt for nem rengøring
  • Acetal fittings, Buna-N, silikone O-ringe
  • Sikkerhedsventil til langsom trykudluftning (maks. tryk: 5 bar)
  • Polyethylen rør
  • Wrap-around klemme for ekstra sikkerhed
  • Kemisk desinficerbar