Få mere at vide
Merck PureProteome™ Magnetiske stativer
Artikelnummer. p-3985133
Kapacitet (metrisk):
2 x 15 ml koniske rør
8 x 1,5 eller 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11760644
Brand: Merck LSKMAGS08
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler hurtigt og nemt magnetiske partikler
PureProteome Magnetisk stativ
  • Isoler magnetiske partikler fra op til otte 1,5 eller 2,0 ml rør
  • Har aftagelig magnetstang og unik vortex-interface
  • Vortex-grænsefladen engagerer sig med en 3,5 tommer. (8,89 cm) dia. flad top vortex mixer for at muliggøre grundig blanding uden at skulle fjerne rør fra stativet
PureProteome Magnetisk stativ, 15 ml
  • Til brug med PureProteome Magnetiske perler i affinitetsrensninger
  • Har en stærk trapezformet magnet til effektiv fangst på op til 750 μL PureProteome magnetiske perler
  • Vinklet stativ holder sikkert to 15 ml koniske rør for nem pipettering og visning
Rensning med magnetiske perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 x 1,5 eller 2 ml rør
Mængde Pakke m. 1 stk.
Til brug med (applikation) Rensning med magnetiske perler
Type Magnetstativ