Få mere at vide
Merck PureProteome™ Magnetiske stativer
Artikelnummer. 12561219
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 x 15 mL Conical Tubes
8 x 1.5 or 2 mL Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12561219 2 x 15 mL Conical Tubes Hver
11760644 8 x 1.5 or 2 mL Tubes Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12561219 Leverandør Merck Leverandørnr. LSKMAGS15
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Isoler hurtigt og nemt magnetiske partikler
PureProteome Magnetisk stativ
  • Isoler magnetiske partikler fra op til otte 1,5 eller 2,0 ml rør
  • Har aftagelig magnetstang og unik vortex-interface
  • Vortex-grænsefladen engagerer sig med en 3,5 tommer. (8,89 cm) dia. flad top vortex mixer for at muliggøre grundig blanding uden at skulle fjerne rør fra stativet
PureProteome Magnetisk stativ, 15 ml
  • Til brug med PureProteome Magnetiske perler i affinitetsrensninger
  • Har en stærk trapezformet magnet til effektiv fangst på op til 750 μL PureProteome magnetiske perler
  • Vinklet stativ holder sikkert to 15 ml koniske rør for nem pipettering og visning
Rensning med magnetiske perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Pakke m. 1 stk.
Til brug med (applikation) Rensning med magnetiske perler
Type Magnetstativ
Kapacitet (metrisk) 2 x 15 mL Conical Tubes