Få mere at vide
Merck PureProteome™ Magnetiske stativer
Kapacitet (metrisk):
2 x 15 ml koniske rør
8 x 1,5 eller 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
PureProteome Magnetisk stativ
- Isoler magnetiske partikler fra op til otte 1,5 eller 2,0 ml rør
- Har aftagelig magnetstang og unik vortex-interface
- Vortex-grænsefladen engagerer sig med en 3,5 tommer. (8,89 cm) dia. flad top vortex mixer for at muliggøre grundig blanding uden at skulle fjerne rør fra stativet
- Til brug med PureProteome Magnetiske perler i affinitetsrensninger
- Har en stærk trapezformet magnet til effektiv fangst på op til 750 μL PureProteome magnetiske perler
- Vinklet stativ holder sikkert to 15 ml koniske rør for nem pipettering og visning
Rensning med magnetiske perler
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 8 x 1,5 eller 2 ml rør |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Til brug med (applikation) | Rensning med magnetiske perler |
| Type | Magnetstativ |