Få mere at vide
Merck PureProteome™ Lambda Ig Binder magnetiske perler
Artikelnummer. 15905942
Mængde:
2 x 1mL
Artikelnummer. 15905942
Brand: Merck LSKMAGLM02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
PureProteome™ Magnetisk stativ (8 brønde) (Kat # LSKMAGS08); Ikke leveret.
PureProteome™ magnetiske perler er et kraftfuldt system til at isolere antistoffer hurtigere, nemmere og bedre reproducerbart end nogensinde før.
De PureProteome™ Lambda Ig Binder Magnetic Bead System er et kraftfuldt system, der hjælper forskere med at rense alle immunglobuliner (dvs. IgG, IgA, IgM, IgE og IgD) med høj specificitet. Forskere kan også oprense/separere Fab-delen fra Fc-delen af immunoglobuliner.
  • Høj kapacitet: Avanceret kemi kombineret med højt overfladeareal giver flere bindingssteder for proteiner
  • Ensartede resultater uden prøvetab: Partikler synlige, når de klæber til siden af røret for hurtig og nem aspiration og fuldstændig bufferfjernelse
  • Hurtig behandlingstid: Perlerne immobiliseres på få sekunder. Øget kinetik af perle-proteinbinding muliggør kortere inkubationer
  • Økonomisk: Betydeligt mere overkommelig end konkurrencedygtige magnetiske perler
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.
Applikationer:
Antistofrensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lambda Ig bindemiddel Magnetisk perle
Mængde 2 x 1mL
Partikelstørrelse 10 μm
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Til brug med (applikation) Oprensning af alle typer Igs-antistoffer
Matrix Magnetiske perler