Få mere at vide
Merck PureProteome™ Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit
Beskrivelse
De PureProteome™ humant albumin/immunoglobulin-udtømningssæt er et magnetisk perlebaseret sæt, der muliggør høj udtømningseffektivitet (typisk> 99 %) af albumin og alle immunglobuliner (dvs. IgG, IgA, IgM, IgE og IgD) fra humane serum- eller plasmaprøver. Sættet indeholder 12 ml færdigblandede mag-perler, 7 ml PBS-buffer og en 8-pakning Amicon Ultracentrifugaler til nedstrøms bufferudveksling eller koncentration, hvis det er nødvendigt.
- Høj kapacitet: Avanceret kemi kombineret med højt overfladeareal giver flere bindingssteder for proteiner
- Ensartede resultater uden prøvetab: Partikler synlige, når de klæber til siden af røret for hurtig og nem aspiration og fuldstændig bufferfjernelse
- Hurtig behandlingstid: Perler immobiliseres på få sekunder, og øget kinetik af perle-proteinbinding muliggør kortere inkubationer
- Økonomisk: Betydeligt mere overkommelig end konkurrencedygtige magnetiske perler
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.
Humant serum/plasma udtømning
Tekniske data
Tekniske data
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 12mL Forblandede magnetiske perler, 7mL PBS-buffer, 8 stk Amicon Ultra 2mL Centrifugalfiltre, 3K MWCO |
| Mængde | 1 sæt |
| Prøvetype | Serum, Plasma |
| Prøvevolumen | 12 mL |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Humant serum, plasmaudtømning |
| Produkttype | PureProteome™ Human Albumin/Immunoglobulin-depleteringskit |