Få mere at vide
Merck Pellicon™ XL enheder
Artikelnummer. 15789048 Shop alle Merck produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
pH-område:
1 til 14
2 til 21
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO pH-område unitSize
15789048 300 kDa 1 til 14 Hver
11943926 5 kDa 1 til 14 Hver
10184739 10 kDa 1 til 14 Hver
12170212 30 kDa 1 til 14 Hver
11913916 50 kDa 1 til 14 Hver
13197494 30 kDa 2 til 21 Hver
12801666 10 kDa 2 til 21 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15789048 Leverandør Merck Leverandørnr. PXB300C50
Indeholder
Betjeningsvejledning og kvalitetscertifikat
Lille volumen tangentiel flowfilteranordning
Designet til procesudvikling og prøveforberedelse med et optimalt behandlingsvolumenområde på 50 til 1000 ml.
  • Ægte lineær skalerbarhed med samme strømningsvej, kanallængde og kanalhøjde som andre etablerede Pellicon produkter
  • Kan fungere med peristaltisk pumpe el Labscale™ TFF-system Robust termoplastisk (polypropylen) konstruktion
  • Kontrolleret kanalhøjde
  • Valg af Biomax™ PES (polyethersulfon) eller Ultracel™ PLC (komposit regenereret cellulose) membraner
Koncentration og afsaltning af proteiner, bufferudveksling, depyrogenering, klaring og klargøring af materiale til kliniske forsøg.
Ordreinfo
Pakket en pr kasse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Format Kassette
Materiale Polypropylen
MWCO 300 kDa
Porestørrelse 100μ m
Filtreringsområde 50 cm 2
Til brug med (applikation) Proteinrensning, analytisk prøveforberedelse
Inkluderer Betjeningsvejledning og kvalitetscertifikat
Maks. Indløbstryk 80 psi ved 50 °C
pH-område 1 til 14
Mængde Pakke m. 1 stk.
Recirkulationshastighed 0,03 til 0,05 l/min.
Type Pellicon XL ultrafiltreringsenhed
Volume (engelsk) Working 0,5 oz.
Lydstyrke (metrisk) Hold op 3.2 mL
Volumen (metrisk) Virker 15 mL
Dimensioner (L x B) 7,4 x 1,2 tommer. (18,8 x 3 cm)
Længde (engelsk) 7,4''
Længde (metrisk) 18.8 cm
Bredde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (metrisk) 3 cm