Description
Includes
Betjeningsvejledning og kvalitetscertifikat
Designet til procesudvikling og prøveforberedelse med et optimalt behandlingsvolumenområde på 50 til 1000 ml.
- Ægte lineær skalerbarhed med samme strømningsvej, kanallængde og kanalhøjde som andre etablerede Pellicon produkter
- Kan fungere med peristaltisk pumpe el Labscale™ TFF-system Robust termoplastisk (polypropylen) konstruktion
- Kontrolleret kanalhøjde
- Valg af Biomax™ PES (polyethersulfon) eller Ultracel™ PLC (komposit regenereret cellulose) membraner
Koncentration og afsaltning af proteiner, bufferudveksling, depyrogenering, klaring og klargøring af materiale til kliniske forsøg.
Order Info
Pakket en pr kasse.
Specifications
Specifications
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Format | Kassette |
| Materiale | Polypropylen |
| MWCO | 5 kDa |
| Porestørrelse | 100μ m |
| Filtreringsområde | 50 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Proteinrensning, analytisk prøveforberedelse |
| Inkluderer | Betjeningsvejledning og kvalitetscertifikat |
| Maks. Indløbstryk | 80 psi ved 50 °C |
| pH-område | 1 til 14 |
| Show More |