Få mere at vide
Merck Tilbehør til Patch Test Kit
Beskrivelse
De MilliporeSigma Patch Test Kit er en komplet løsning til feltbaseret opsamling og analyse af kulbrintebaserede hydraulikvæsker, bulkemikalier, kedelvand og smøreolier. Det tillader detektering af væsentlige ændringer i renlighed gennem pålidelig, følsom, kolorimetrisk-baseret analyse.- Overvåger partikelforurening hurtigt i kulbrintebaserede hydrauliske væsker, bulkemikalier, kedelvand og smøreolier - Filterfarveklassificering og partikelvurderingsskalaer svarer til anerkendte standardkontaminationsniveauer - Detekterer væsentlige testresultater og følsomme testresultater - Comlinessensitive testresultater 100 test Funktioner og fordele:• Indeholder nok forbrugsmaterialer til 100 tests• Indeholdt i et let, let at bære etui• Filterfarvebedømmelse og partikelvurderingsskalaer svarer til anerkendte standardkontaminationsniveauer Anvendelser: In-field kontamineringsanalyse af kulbrintebaserede hydrauliske væsker, vand, smøreolier og relaterede produkterSæt katalognummer XX6504730 Patch Test Kit KomponenterPD1504700 PetriSlides0SMP02 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 25 mm, hvid, almindelig, 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 47 mm, hvid, almindelig, 100XX6200006P Filtertang, stump ende, rustfrit stålXX6200035 Håndvakuumpumpe, rustfrit stålXX6300120 Patch Test FilterholdersamlingXX6504704 OpløsningsmiddeldispenseringsflaskeXX6504707 Swinnex 25 mm med modtryksskærmXX6504709 PVC-flaske, 120 mLXX6504710 Slange til vakuum, 1/8 tommer, fluorelastomerXX6504713 Naval Fluid Farveguide 1Udskiftningsdele Klarsortering og filtreringXX20047001 GastragtlåsningXX220047 PTFEXX4004714 Låseringpakning, PTFEXX6300123 O-ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Holderstøtte i rustfrit stål med base
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Fluoroelastomer |
| Type | Slange til vakuum |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Til brug med (udstyr) | Patch Test Kit |