Få mere at vide
Merck Tilbehør til Patch Test Kit
Artikelnummer. 10089840 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Type:
Filterholder
Filterholderstøtte med base i rustfrit stål
Låsering pakning
Naval Fluid Farveguide
Opløsningsmiddel dispenseringsflaske
Prøveflaske
Slange til vakuum
Tragtlåsering
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10089840 Filterholder Hver
10547651 Tragtlåsering Hver
10707291 Låsering pakning Pakke med 5
10717481 Opløsningsmiddel dispenseringsflaske Hver
10747671 Prøveflaske Hver
10032473 Filterholderstøtte med base i rustfrit stål Hver
10667493 Naval Fluid Farveguide Hver
10192061 Slange til vakuum Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10089840 Leverandør Merck Leverandørnr. XX6504707
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
De MilliporeSigma Patch Test Kit er en komplet løsning til feltbaseret opsamling og analyse af kulbrintebaserede hydraulikvæsker, bulkemikalier, kedelvand og smøreolier. Det tillader detektering af væsentlige ændringer i renlighed gennem pålidelig, følsom, kolorimetrisk-baseret analyse.- Overvåger partikelforurening hurtigt i kulbrintebaserede hydrauliske væsker, bulkemikalier, kedelvand og smøreolier - Filterfarveklassificering og partikelvurderingsskalaer svarer til anerkendte standardkontaminationsniveauer - Detekterer væsentlige testresultater og følsomme testresultater - Comlinessensitive testresultater 100 test Funktioner og fordele:• Indeholder nok forbrugsmaterialer til 100 tests• Indeholdt i et let, let at bære etui• Filterfarvebedømmelse og partikelvurderingsskalaer svarer til anerkendte standardkontaminationsniveauer Anvendelser: In-field kontamineringsanalyse af kulbrintebaserede hydrauliske væsker, vand, smøreolier og relaterede produkterSæt katalognummer XX6504730 Patch Test Kit KomponenterPD1504700 PetriSlides0SMP02 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 25 mm, hvid, almindelig, 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 47 mm, hvid, almindelig, 100XX6200006P Filtertang, stump ende, rustfrit stålXX6200035 Håndvakuumpumpe, rustfrit stålXX6300120 Patch Test FilterholdersamlingXX6504704 OpløsningsmiddeldispenseringsflaskeXX6504707 Swinnex 25 mm med modtryksskærmXX6504709 PVC-flaske, 120 mLXX6504710 Slange til vakuum, 1/8 tommer, fluorelastomerXX6504713 Naval Fluid Farveguide 1Udskiftningsdele Klarsortering og filtreringXX20047001 GastragtlåsningXX220047 PTFEXX4004714 Låseringpakning, PTFEXX6300123 O-ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Holderstøtte i rustfrit stål med base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Patch Test Kit
Materiale (membran) Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Overvåger partikelforurening hurtigt i kulbrintebaserede hydraulikvæsker, bulkemikalier, kedelvand og smøreolier
Materiale til hus Polypropylen
Type Filterholder
Diameter (engelsk) 0,98 tommer