Få mere at vide
Merck Patch Test Kit
Artikelnummer. 10409850 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Type:
Patch Test Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10409850 Patch Test Kit 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10409850 Leverandør Merck Leverandørnr. XX6504730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26315.00 DKK
    23530.00 DKK / 1 sæt
    Spare 2785.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
De MilliporeSigma Patch Test Kit er en komplet løsning til feltbaseret opsamling og analyse af kulbrintebaserede hydraulikvæsker, bulkemikalier, kedelvand og smøreolier. Det tillader detektering af væsentlige ændringer i renlighed gennem pålidelig, følsom, kolorimetrisk-baseret analyse.- Overvåger partikelforurening hurtigt i kulbrintebaserede hydrauliske væsker, bulkemikalier, kedelvand og smøreolier - Filterfarveklassificering og partikelvurderingsskalaer svarer til anerkendte standardkontaminationsniveauer - Detekterer væsentlige testresultater og følsomme testresultater - Comlinessensitive testresultater 100 test Funktioner og fordele:• Indeholder nok forbrugsmaterialer til 100 tests• Indeholdt i et let, let at bære etui• Filterfarvebedømmelse og partikelvurderingsskalaer svarer til anerkendte standardkontaminationsniveauer Anvendelser: In-field kontamineringsanalyse af kulbrintebaserede hydrauliske væsker, vand, smøreolier og relaterede produkterSæt katalognummer XX6504730 Patch Test Kit KomponenterPD1504700 PetriSlides0SMP02 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 25 mm, hvid, almindelig, 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5.0μ m, 47 mm, hvid, almindelig, 100XX6200006P Filtertang, stump ende, rustfrit stålXX6200035 Håndvakuumpumpe, rustfrit stålXX6300120 Patch Test FilterholdersamlingXX6504704 OpløsningsmiddeldispenseringsflaskeXX6504707 Swinnex 25 mm med modtryksskærmXX6504709 PVC-flaske, 120 mLXX6504710 Slange til vakuum, 1/8 tommer, fluorelastomerXX6504713 Naval Fluid Farveguide 1Udskiftningsdele Klarsortering og filtreringXX20047001 GastragtlåsningXX220047 PTFEXX4004714 Låseringpakning, PTFEXX6300123 O-ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Holderstøtte i rustfrit stål med base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Filterholdersamling, håndpumpe, slange, prøveflaske, dispenseringsflaske til opløsningsmiddel, pincet, std. bog, PetriSlides, MF Millipore™ 47 og 25 mm filtre
Type Patch Test Kit
Bredde (engelsk) 9,25 tommer.
Bredde (metrisk) 23.49 cm
Højde (engelsk) 4,9 tommer
Højde (metrisk) 12.44 cm
Vægt (engelsk) 91 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Til brug med (udstyr) Patch Test Kit