Få mere at vide
Merck Nylon Netfiltre, 80μ m
Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk):
4.7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Nylon filtre er kompatible med en bred vifte af opløsningsmidler. To typer er tilgængelige: 1) Nylon Membranfiltre med porestørrelser fra 0,20 til 1,2μ m, og 2) vævede netfiltre med maskeåbninger fra 5 til 180μ m.
Vores 5μ m Nylon Vævet netfilter (NY054700) er almindeligt anvendt i bilindustrien til renhedsanalyse.
Funktioner& Fordele:
- Bredt udvalg af porestørrelser tilgængelig
- Modstandsdygtig over for aggressive opløsningsmidler
Anvendelser: Partikelfjernelse og afklaring; Opløsningsmiddelfiltrering; Partikelanalyse; Overvågning af maling; Analyse af bilernes renlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 80μ m |
| Fødevandstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Filtertype | Almindelig |
| Til brug med (applikation) | Partikelfiltrering, Partikelanalyse, Forfiltrering af opløsningsmidler og malingsovervågning |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Poretæthed | 40% |
| Temperatur (metrisk) Drift | 100 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,002 tommer. |
| Vis mere |