Få mere at vide
Merck Steriflip™ Sterile Centrifuge Tube Top Filter Enheder
Shop alle Merck produkter
Porestørrelse:
20μ m
40μ m
60μ m
100μ m
Materiale (membran):
Nylon Mesh
Nylon Net
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Oversigt
De Steriflip filterenheden er designet til at fungere med standard 50 mL centrifugerør, hvilket eliminerer prøveoverførsel. For at filtrere skal du blot fastgøre enheden til et 50 ml centrifugerør, der indeholder din prøve, vende den om og påfør vakuum. Når det er færdigt, samles filtratet i det vedhæftede 50 ml centrifugerør.
Nye porestørrelser, ideelle til celleisoleringsapplikationer
Steriflip Nylon Netfiltre er nu tilgængelige i 40, 60 og 100μ m porestørrelser, hvilket gør dem ideelle til stamcelle-, kardiomyocite-, neurologiske og skeletvævsanvendelser. Den vakuumassisterede, lukkede systemmulighed sikrer prøvesterilitet, mens den muliggør hurtigere adskillelse af store mængder cellulært materiale og forbedret genvinding.
Steriflip &handelen; filterenhed eliminerer rodet udhældning under prøveoverførsel. Fastgør enheden direkte til et 50 mL centrifugerør, der indeholder din prøve, vend den om, og påfør vakuum. Filtratet opsamles i det vedhæftede 50 ml centrifugerør. Steriflip &handel; filtre kommer i forskellige porestørrelser, der er ideelle til celleisolering. Disse omfatter nylonnetfiltre i 40, 60 og 100μ m porestørrelser, som er ideelle til stamcelle-, kardiomyocyt-, neurologiske og skeletvævsanvendelser. Det vakuumassisterede, lukkede system sikrer prøvesterilitet, mens det muliggør hurtig adskillelse af store mængder cellulært materiale for effektiv genvinding.
Funktioner& Fordele
De Steriflip filterenheden er designet til at fungere med standard 50 mL centrifugerør, hvilket eliminerer prøveoverførsel. For at filtrere skal du blot fastgøre enheden til et 50 ml centrifugerør, der indeholder din prøve, vende den om og påfør vakuum. Når det er færdigt, samles filtratet i det vedhæftede 50 ml centrifugerør.
Nye porestørrelser, ideelle til celleisoleringsapplikationer
Steriflip Nylon Netfiltre er nu tilgængelige i 40, 60 og 100μ m porestørrelser, hvilket gør dem ideelle til stamcelle-, kardiomyocite-, neurologiske og skeletvævsanvendelser. Den vakuumassisterede, lukkede systemmulighed sikrer prøvesterilitet, mens den muliggør hurtigere adskillelse af store mængder cellulært materiale og forbedret genvinding.
Steriflip &handelen; filterenhed eliminerer rodet udhældning under prøveoverførsel. Fastgør enheden direkte til et 50 mL centrifugerør, der indeholder din prøve, vend den om, og påfør vakuum. Filtratet opsamles i det vedhæftede 50 ml centrifugerør. Steriflip &handel; filtre kommer i forskellige porestørrelser, der er ideelle til celleisolering. Disse omfatter nylonnetfiltre i 40, 60 og 100μ m porestørrelser, som er ideelle til stamcelle-, kardiomyocyt-, neurologiske og skeletvævsanvendelser. Det vakuumassisterede, lukkede system sikrer prøvesterilitet, mens det muliggør hurtig adskillelse af store mængder cellulært materiale for effektiv genvinding.
Funktioner& Fordele
- Eliminerer rodet prøveoverførsel via et simpelt vakuum-assisteret, lukket system
- Isoler celler fra celleaffald ved hjælp af et hvilket som helst af de forskellige porestore nylonnetfiltre
- Ideel til sterilisering af små partier af dyrkningsmedier
- Fastgøres til ethvert standard 50 ml centrifugerør, hvilket eliminerer unødvendige materialer, tid og risiko for spild
Anvendelser: Sterilisering af vandige opløsninger (op til 50 ml), Steril filtrering af små partier af kulturmedier, Steril filtrering af buffere med højværdiprotein eller små molekylekomponenter, celleisolering
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Stik | Dobbelt blygevind med vakuumport |
Engangs | Engangsbrug |
Materiale | MBS/polypropylen |
Materiale (membran) | Nylon Net |
Porestørrelse | 40μ m |
Sterilitet | Steril |
Filtreringsområde | 7 cm 2 |
Til brug med (applikation) | Fjernelse af grove partikler, laboratoriefiltrering |
nr. pr. sag | 25 Pakke |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Merck Steriflip™ Sterile Centrifuge Tube Top Filter Enheder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion