Få mere at vide
Merck MultiScreen™HTS vakuummanifold
Shop alle Merck produkter
:
Type: Manifold
Beskrivelse
- Accepterer dyb brønd eller standard modtagerplader.
- Velegnet til brug med manuelle eller automatiserede protokoller.
- ANSI/SBS-kompatibelt fodaftryk muliggør nem integration af robotter.
- Nemt konfigureret til både flow-til-affald og analytindsamling.
- DirectStack™ teknologi til krydstale-fri filtratopsamling.
- Manifoldkomponenter er modstandsdygtige over for opløsningsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Manifold |
| Inkluderer | Manifoldbase, standardkrave, pakninger og pakningsindsatser, slanger, ventiler, trykmåler |
| Type | Vakuummanifold |