Få mere at vide
Merck MultiScreen™HTS 8-brønds Strips med Immobilon™ -P PVDF-membran
Artikelnummer. p-3740868 Shop alle Merck produkter
Produkttype:
Mikroplade 8-brønds Strip
Støtteramme til mikropladestrimmel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10169794
Brand: Merck M8IPS4510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Tolv 8-brønds strimler i en støtteramme. Yderligere støtterammer fås også separat.
8-brønds strimler muliggør behandling af mindre end 96 prøver på én gang
  • Til ELISpot og proteinbindingsassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Array 1 x 8
Farve Klar
Produkttype Mikroplade 8-brønds Strip
Materiale ABS-plast
Antal Wells 8
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) ELIspot og proteinbindingsassays
Mængde 10/Pk.