Få mere at vide
Merck MultiScreen™HTS 8-brønds Strips med Immobilon™ -P PVDF-membran
Artikelnummer. 10169794 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Produkttype:
Mikroplade 8-brønds Strip
Støtteramme til mikropladestrimmel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10169794 Mikroplade 8-brønds Strip Pakke med 10
10174073 Støtteramme til mikropladestrimmel Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10169794 Leverandør Merck Leverandørnr. M8IPS4510
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indeholder
Tolv 8-brønds strimler i en støtteramme. Yderligere støtterammer fås også separat.
8-brønds strimler muliggør behandling af mindre end 96 prøver på én gang
  • Til ELISpot og proteinbindingsassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Array 1 x 8
Farve Klar
Produkttype Mikroplade 8-brønds Strip
Materiale ABS-plast
Antal Wells 8
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) ELIspot og proteinbindingsassays
Mængde 10/Pk.