Få mere at vide
Merck MultiScreen™ Forseglingstape
Artikelnummer. p-155647 Shop alle Merck produkter
Farve:
Klar
Uigennemsigtig
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11758522
Brand: Merck MATAH0P00
Vælg mellem uigennemsigtig eller klar
  • Uigennemsigtigt forseglingstape bruges til at forsegle μ100 L pladebunde læst ind TopCount™ instrumenter
  • Klar forseglingstape kan bruges til at forsegle alle producenter' μ300 L pladetoppe og pladebunde til MicroBeta™ læsere
  • Forudskåret i størrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Uigennemsigtig
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 100
Til brug med (applikation) Used to seal 100μL plate bottoms read in TopCount™ instruments
Produkttype Forseglingstape