Beskrivelse
- Uigennemsigtigt forseglingstape bruges til at forsegle μ100 L pladebunde læst ind TopCount™ instrumenter
- Klar forseglingstape kan bruges til at forsegle alle producenter' μ300 L pladetoppe og pladebunde til MicroBeta™ læsere
- Forudskåret i størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at forsegle alle μproducenter 300 L pladetoppe og pladebunde til MicroBeta™ læsere |
| Produkttype | Forseglingstape |