Få mere at vide
Merck MultiScreen™ Flere Punch og Punch Tips
Shop alle Merck produkter
Produkttype:
Hulningssæt
Punch tip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
- Hulning og spidser bruges til samtidig at fjerne filtre fra otte brønde i en MultiScreen plade og fordel dem i otte scintillationshætteglas til scintillations- eller gammaradioskopdetektion
- Fjern filtre fra brøndene separat, hvilket eliminerer krydskontaminering
- Brugbar med alle MultiScreen plader indeholdende Durapore (PVDF) membran; blandede celluloseestermembraner (HA) og glasfibermembraner skal være våde, når de udstanses fra plade
- Multipel stanse inkluderer stempel med stanseholderplade og stansefordeler
Ordreinfo
Engangsstansespidser til multipelstansen er tilgængelige. Tre hulsæt er tilgængelige, —alle inkluderer flere hul- og bærereoler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Punch tip |
| Til brug med (applikation) | Radionukleotidtælling ved overførsel af individuelle filtre til rør |
| Mængde | 50/Cs. |