Få mere at vide
Merck MultiScreen™ Flere Punch og Punch Tips
Artikelnummer. 10156100 Shop alle Merck produkter
Produkttype:
Hulningssæt
Punch tip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 10156100
Brand: Merck MADP19650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rionukleotidtælling ved overførsel af individuelle filtre til rør
  • Hulning og spidser bruges til samtidig at fjerne filtre fra otte brønde i en MultiScreen plade og fordel dem i otte scintillationshætteglas til scintillations- eller gammaradioskopdetektion
  • Fjern filtre fra brøndene separat, hvilket eliminerer krydskontaminering
  • Brugbar med alle MultiScreen plader indeholdende Durapore (PVDF) membran; blandede celluloseestermembraner (HA) og glasfibermembraner skal være våde, når de udstanses fra plade
  • Multipel stanse inkluderer stempel med stanseholderplade og stansefordeler
Ordreinfo
Engangsstansespidser til multipelstansen er tilgængelige. Tre hulsæt er tilgængelige, —alle inkluderer flere hul- og bærereoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Punch tip
Til brug med (applikation) Radionukleotidtælling ved overførsel af individuelle filtre til rør
Mængde 50/Cs.