Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analysesystemer
Artikelnummer. 10727094 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10727094 5/pakke Pakke med 5
10489173 Hver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727094 Leverandør Merck Leverandørnr. PSRP004R5
Udfør cellevækst, fodring og analyse i én plade
  • Patenteret 96-brønds enhed understøtter epitelcellevækst og differentiering af Caco-2 og andre cellelinjer
  • Efter dannelsen af et differentieret Caco-2 monolag kan samlingen bruges til at måle hastigheden af lægemiddeltransport over Caco-2 cellebarrieren
  • Alle procedurer er designet til at blive udført i en enkelt enhed
  • Apikale og basolaterale adgangsporte giver mulighed for kontamineringsfri adgang til celler, nem fodring og medieskift og effektiv prøveanalyse
  • Øget prøvegennemløb sammenlignet med 24-brønds systemer
  • Bruges manuelt eller med automatiserede systemer
  • Alsidigt format med 96- eller enkeltbrønds fødebakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
membran Polyethylenterephthalat
Array 8 x 12
Porestørrelse 1μ m
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 0,12 cm 2
Til brug med (applikation) Cellevedhæftning, vækst og differentiering til mange celleapplikationer
Inkluderer 96-brønds cellekulturplade, enkeltbrønds fødebakke, 96-brønds modtagerbakke, låg
Mængde 5/pakke
Dimensioner (L x B x H) 0,5 x 3,33 x 1,03 tommer. (1,28 x 8,48 x 2,62 cm)
Længde (metrisk) 1.28 cm
Bredde (metrisk) 8.48 cm
Højde (metrisk) 2.62 cm