Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analysesystemer
Artikelnummer. 10489173 Shop alle Merck produkter
Mængde:
5/pakke
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10489173
Brand: Merck PSRP004R1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør cellevækst, fodring og analyse i én plade
  • Patenteret 96-brønds enhed understøtter epitelcellevækst og differentiering af Caco-2 og andre cellelinjer
  • Efter dannelsen af et differentieret Caco-2 monolag kan samlingen bruges til at måle hastigheden af lægemiddeltransport over Caco-2 cellebarrieren
  • Alle procedurer er designet til at blive udført i en enkelt enhed
  • Apikale og basolaterale adgangsporte giver mulighed for kontamineringsfri adgang til celler, nem fodring og medieskift og effektiv prøveanalyse
  • Øget prøvegennemløb sammenlignet med 24-brønds systemer
  • Bruges manuelt eller med automatiserede systemer
  • Alsidigt format med 96- eller enkeltbrønds fødebakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
membran Polyethylenterephthalat
Array 8 x 12
Emballage Individuelt indpakket
Porestørrelse 1μ m
Farve Klar
Produkttype Millicell 96 Cellekulturplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 0,12 cm 2
Til brug med (applikation) Cellevedhæftning, vækst og differentiering til mange celleapplikationer
Inkluderer 96-brønds cellekulturplade, enkeltbrønds fødebakke, 96-brønds modtagerbakke, låg
Mængde Hver
Dimensioner (L x B x H) 0,5 x 3,33 x 1,03 tommer. (1,28 x 8,48 x 2,62 cm)
Længde (metrisk) 1.28 cm
Bredde (metrisk) 8.48 cm
Højde (metrisk) 2.62 cm