Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analysesystem tilbehør: Fremfører/transportbakker
Shop alle Merck produkter
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
(5) 96-brønds fødebakker; (5) transportbakker med låg
- Med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 0,28 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Caco-2 cellekultur, cellebaserede assays |
| Mængde | 5/pakke |