Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analyseplader til prøveforberedelse
Shop alle Merck produkterBeskrivelse
Formater er velegnede til fjernelse af store partikler, harpiksbaserede separationer, anvendelse af opløsningsmidler og protein/DNA-koncentration eller oprensning. Alsidigt separationssystem kombinerer en mikroplade med Millipores membranfiltrering for at forenkle og optimere lægemiddelopdagelsesteknikker, biokemiske analyser og traditionel prøveforberedelse.
- Brug med en vakuummanifold, automatiseret væskehåndteringssystem eller mikropladescintillationstæller kan hele —analyser udføres på én plade
- Membran-til-plade-forsegling sikrer ingen reagenskrydsning og begrænset optisk krydstale Patenteret underdræn-støttestruktur gør det muligt at opretholde væskevolumener i inkubationstider på op til 21 dage
- Sikrer også kvantitativ filtratoverførsel til en modtagerplade placeret i bunden af manifolden
Valg af filtermaterialer
- Til anvendelser med høj proteinbinding , brug plader med Immobilon™ -P PVDF eller blandede celluloseestere Til høj nukleinsyrebinding skal du bruge plader med blandede celluloseestere, glasfiber eller positivt ladede DEAE-membraner . Til ladede biomolekyle- separationer vælges mellem positivt ladede DEAE eller negativt ladede phosphocellulose-membraner
- For lav biomolekyle binding , brug plader med hydrofil Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE eller polycarbonat membraner
- Til analyser, der kræver opløsningsmiddelresistens , skal du bruge plader med hydrofile PTFE-membraner
Hver mikroporøs membran interagerer tydeligt med forskellige proteiner eller biomolekyler; derfor kan det være nødvendigt at teste forskellige membrantyper for hver analyse.
†MultiScreen HTS- versionen har et forsænket underdræn og stive sidevægge.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| membran | Hydrofil PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porestørrelse | 1.2μ m |
| Farve | Klar |
| Produkttype | MultiScreen-BV Plade |
| Materiale | Styren |
| Volumen (metrisk) Nå | 0,05 til 0,25 ml |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |