Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analyseplader til prøveforberedelse
Artikelnummer. 10470211 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45μ m
0,65μ m
1.2μ m
Farve:
Klar
Uigennemsigtig
Materiale:
ABS-plast
Barex
Styren
Mængde:
10/Pk.
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Farve Materiale Mængde unitSize
10470211 1.2μ m Klar Styren 50/Pk. Pakke med 50
10370031 0,65μ m Klar Styren 50/Pk. Pakke med 50
10607891 0,22μ m Klar ABS-plast 10/Pk. Pakke med 10
10711801 0,45μ m Klar Styren 10/Pk. Pakke med 10
10054540 0,45μ m Uigennemsigtig Barex 50/Pk. Pakke med 50
10658271 0,45μ m Klar Styren 50/Pk. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10470211 Leverandør Merck Leverandørnr. MABVN1250
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til isolering, oprensning og klargøring af prøver før testning i lægemiddelopdagelsesprocesser og protein- og DNA-applikationer
Formater er velegnede til fjernelse af store partikler, harpiksbaserede separationer, anvendelse af opløsningsmidler og protein/DNA-koncentration eller oprensning. Alsidigt separationssystem kombinerer en mikroplade med Millipores membranfiltrering for at forenkle og optimere lægemiddelopdagelsesteknikker, biokemiske analyser og traditionel prøveforberedelse.
  • Brug med en vakuummanifold, automatiseret væskehåndteringssystem eller mikropladescintillationstæller kan hele —analyser udføres på én plade
  • Membran-til-plade-forsegling sikrer ingen reagenskrydsning og begrænset optisk krydstale Patenteret underdræn-støttestruktur gør det muligt at opretholde væskevolumener i inkubationstider på op til 21 dage
  • Sikrer også kvantitativ filtratoverførsel til en modtagerplade placeret i bunden af manifolden
Valg af filtermaterialer
  • Til anvendelser med høj proteinbinding , brug plader med Immobilon™ -P PVDF eller blandede celluloseestere Til høj nukleinsyrebinding skal du bruge plader med blandede celluloseestere, glasfiber eller positivt ladede DEAE-membraner . Til ladede biomolekyle- separationer vælges mellem positivt ladede DEAE eller negativt ladede phosphocellulose-membraner
  • For lav biomolekyle binding , brug plader med hydrofil Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE eller polycarbonat membraner
  • Til analyser, der kræver opløsningsmiddelresistens , skal du bruge plader med hydrofile PTFE-membraner
Hver mikroporøs membran interagerer tydeligt med forskellige proteiner eller biomolekyler; derfor kan det være nødvendigt at teste forskellige membrantyper for hver analyse.
†MultiScreen HTS- versionen har et forsænket underdræn og stive sidevægge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
membran Hydrofil PVDF
Array 8 x 12
Porestørrelse 1.2μ m
Farve Klar
Produkttype MultiScreen-BV Plade
Materiale Styren
Volumen (metrisk) Nå 0,05 til 0,25 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 0,28 cm 2
Til brug med (applikation) Receptorbindingsassays, forbindelsesgenerering prøveforberedelse, harpiks, perlebaserede assays, prøveforberedelse
Mængde 50/Pk.