Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds assayplader til receptorligandbindingsassays
Artikelnummer. 10701971 Shop alle Merck produkter
Antal Wells:
96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10701971
Brand: Merck MABVN0B50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at udføre receptorbindingsassays, der involverer hele celler, membranfragmenter eller oprensede receptorer; også velegnet til Scatchard-analyse, som det er blevet påvist i adskillige receptorbindingsassays, herunder Interleukin I, Angiotensin II og C5a undersøgelser
Alsidigt separationssystem kombinerer en mikroplade med Millipores membranfiltrering for at forenkle og optimere lægemiddelopdagelsesteknikker, biokemiske analyser og traditionel prøveforberedelse.
  • Ikke-giftig
  • Brug med en vakuummanifold, automatiseret væskehåndteringssystem eller mikropladescintillationstæller kan hele —analyser udføres på én plade
  • Membran-til-plade-forsegling sikrer ingen reagenskrydsning og begrænset optisk krydstale Patenteret underdræn-støttestruktur gør det muligt at opretholde væskevolumener i inkubationstider på op til 21 dage
  • Sikrer også kvantitativ filtratoverførsel til en modtagerplade placeret i bunden af manifolden
Valg af filtermaterialer
  • Til anvendelser med høj proteinbinding , brug plader med Immobilon™ -P PVDF eller blandede celluloseestere Til høj nukleinsyrebinding skal du bruge plader med blandede celluloseestere, glasfiber eller positivt ladede DEAE-membraner . Til ladede biomolekyle- separationer vælges mellem positivt ladede DEAE eller negativt ladede phosphocellulose-membraner
  • For lav biomolekyle binding , brug plader med hydrofil Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE eller polycarbonat membraner
  • Til analyser, der kræver opløsningsmiddelresistens , skal du bruge plader med hydrofile PTFE-membraner
Hver mikroporøs membran interagerer tydeligt med forskellige proteiner eller biomolekyler; derfor kan det være nødvendigt at teste forskellige membrantyper for hver analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
membran Hydrofil PVDF
Array 8 x 12
Porestørrelse 1.2μ m
Farve Uigennemsigtig
Produkttype MultiScreen-BV Plade
Materiale Barex
Volumen (metrisk) Nå 0,05 til 0,25 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 0,28 cm 2
Til brug med (applikation) Receptorbindingsassays, harpiks, perlebaserede assays
Mængde 50/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 0,5 x 3,36 x 0,56 tommer. (1,28 x 8,55 x 1,44 cm)
Længde (metrisk) 1.28 cm
Bredde (metrisk) 8.55 cm
Højde (metrisk) 1.44 cm