Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analyseplader til ELISPOT-analyser
Shop alle Merck produkter
Farve:
Hvid
Klar
Materiale:
Akryl
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
membran:
Blandede celluloseestere
Hydrofobisk PVDF
Hydrofobisk PVDF med underafløb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
Giver optimale resultater i immunologiske ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays ved at give høj proteinbindingskapacitet med lav baggrundsfarvning
- Membran-til-plade-forsegling sikrer ingen reagenskrydsning og begrænset optisk krydstale Patenteret underdræn-støttestruktur gør det muligt at opretholde væskevolumener i inkubationstider på op til 21 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Ja |
| membran | Hydrofobisk PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Produktlinje | MultiScreen |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | MultiScreen IP |
| Materiale | Akryl |
| Antal Wells | 96 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu