Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analyseplader til ELISPOT-analyser
Artikelnummer. 10402362 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Materiale:
Akryl
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
membran:
Blandede celluloseestere
Hydrofobisk PVDF
Hydrofobisk PVDF med underafløb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Sterilitet membran unitSize
10402362 Hvid Akryl Steril Hydrofobisk PVDF Pakke med 10
10258100 Klar Polystyren Steril Blandede celluloseestere Pakke med 10
10146580 Klar Akryl Steril Hydrofobisk PVDF med underafløb Pakke med 10
10307473 Hvid Akryl Ikke steril Hydrofobisk PVDF med underafløb Pakke med 50
10532844 Hvid Akryl Steril Hydrofobisk PVDF Pakke med 10
10659303 Hvid Akryl Steril Hydrofobisk PVDF Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10402362 Leverandør Merck Leverandørnr. MSIPS4W10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver optimale resultater i immunologiske ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays ved at give høj proteinbindingskapacitet med lav baggrundsfarvning
  • Membran-til-plade-forsegling sikrer ingen reagenskrydsning og begrænset optisk krydstale Patenteret underdræn-støttestruktur gør det muligt at opretholde væskevolumener i inkubationstider på op til 21 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Ja
membran Hydrofobisk PVDF
Array 8 x 12
Porestørrelse 0,45μ m
Produktlinje MultiScreen
Farve Hvid
Produkttype MultiScreen HTS
Materiale Akryl
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 0,28 cm 2
Til brug med (applikation) ELISPOT-assays
Mængde 10/Pk.