Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds assayplader til cellebaserede assays
Artikelnummer. 10256102 Shop alle Merck produkter
Porestørrelse:
3 μm
5μ m
8μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10256102
Brand: Merck MAMIC3S10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyd formater, der gør det muligt at udføre en lang række funktionelle cellebaserede analyser og assays for hele organismer
Ideel til cellelevedygtighed og -proliferation, migration, invasion og kemotakseassays. Alsidigt separationssystem kombinerer en mikroplade med 'Millipores membranfiltrering for at forenkle og optimere lægemiddelopdagelsesteknikker, biokemiske analyser og traditionel prøveforberedelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
membran Polycarbonat
Array 8 x 12
Porestørrelse 3 μm
Farve Klar
Materiale Styren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Vævskultur
Filtreringsområde 0,28 cm 2
Til brug med (applikation) Migration, invasion og kemotaksi
Mængde 10/Pk.