Få mere at vide
Merck MultiScreen™ 96-brønds analyseplader
Artikelnummer. 10164213 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Produkttype:
MultiScreen Acceptorplade
MultiScreen Plade
MultiScreen Transportmodtager filterplade
MultiScreen-IP Filterplade m/ Underdræn
MultiScreen-IP filterplade
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
10164213 Klar MultiScreen-IP filterplade Pakke med 10
10741801 Klar MultiScreen-IP Filterplade m/ Underdræn Pakke med 50
11734694 Klar MultiScreen Plade Pakke med 10
10278471 Hvid MultiScreen Acceptorplade Hver
10513224 Klar MultiScreen Transportmodtager filterplade Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10164213 Leverandør Merck Leverandørnr. MAIPNTR10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Levere værktøjer til at udføre high-throughput undersøgelser af —ADME processer undersøgelse af adsorption, distribution, metabolisme og udskillelse af potentielle lægemidler
Alsidigt separationssystem kombinerer en mikroplade med Millipores membranfiltrering for at forenkle og optimere lægemiddelopdagelsesteknikker, biokemiske analyser og traditionel prøveforberedelse.
  • Brug med en vakuummanifold, automatiseret væskehåndteringssystem eller mikropladescintillationstæller kan hele —analyser udføres på én plade
  • Membran-til-plade-forsegling sikrer ingen reagens-krydsning og begrænset optisk krydstale Underdræn-støttestruktur tillader, at væskevolumener opretholdes i inkubationstider på op til 21 dage
  • Sikrer også kvantitativ filtratoverførsel til en modtagerplade placeret i bunden af manifolden
Valg af filtermaterialer
  • Til anvendelser med høj proteinbinding , brug plader med Immobilon™ -P PVDF eller blandede celluloseestere Til høj nukleinsyrebinding skal du bruge plader med blandede celluloseestere, glasfiber eller positivt ladede DEAE-membraner . Til ladede biomolekyle- separationer vælges mellem positivt ladede DEAE eller negativt ladede phosphocellulose-membraner
  • For lav biomolekyle binding , brug plader med hydrofil Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE eller polycarbonat membraner
  • Til analyser, der kræver opløsningsmiddelresistens , skal du bruge plader med hydrofile PTFE-membraner
Hver mikroporøs membran interagerer tydeligt med forskellige proteiner eller biomolekyler; derfor kan det være nødvendigt at teste forskellige membrantyper for hver analyse.
†Inkluderer låg, filterplade og modtagerplade.
‡Inkluderer udvidet centrifugaldæksel, filterplade og modtagerplade.
††Består af en 96-plads holder og en 96-brønds modtagerplade forspændt med Microcon YM-10 filterenheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
membran Hydrofobisk PVDF
Array 8 x 12
Porestørrelse 0,45μ m
Farve Klar
Produkttype MultiScreen-IP filterplade
Materiale Akryl
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) PAMPA