Få mere at vide
Merck Millivac™ Mini pumpe
Artikelnummer. p-4672643 Shop alle Merck produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10450031
Brand: Merck XF5423050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakte, vedligeholdelsesfrie pumper, der giver en konsekvent kilde til vakuum til filtrering og andre laboratorieapplikationer
  • Et patenteret membrandesign har reduceret pumpens fodaftryk sammenlignet med konventionelle modeller
  • Bruge Millivac Minipumpe til filtrering af vand og vandige opløsninger
  • Ingen smøring nødvendig
  • Ikke eksplosionssikker
  • 4 mm ID slange
  • Mål: 22,6 x 9 x 14,1 cm, L x B x H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Forsendelsesvægt (engelsk) 4.1 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1.9 kg
Inkluderer Slangetilslutning
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Materiale Ryton (Pumpehoved), EPDM (Membran), Fluorelastomer (Ventiler)
Vægt (engelsk) 4.1 lb.
Vægt (metrisk) 1.9 kg
Flowhastighed 6 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 5,5''
Samlet højde (metrisk) 14.1 cm
Samlet længde (engelsk) 8,8 tommer
Samlet længde (metrisk) 22.6 cm
Pumpetype Mini pumpe
Applikationer Filtrering
Spænding 230 V