Få mere at vide
Merck Millipak™ Engangsfilterenheder
Fjerner partikler og mikroorganismer fra væsker og gasser med pumpedrevet filter. Millipak™ Engangsfilterenheder giver steril filtrering af parenterale, diagnostiske, buffere, medier og biologiske stoffer.
2370.00 DKK - 5550.00 DKK
Tekniske data
Engangs | Engangsbrug |
---|---|
Materiale | Polycarbonat |
Maks. Indløbstryk | 75 psi ved 25 °C |
Type | Filterenhed |
Diameter (engelsk) | 3 tommer |
Artikelnummer | Brand | Stik | Flowhastighed | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Stik | Flowhastighed | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
12447146
|
Merck
MPGL06GH2 |
SHB (ind), SHB med klokke (ud) | 3,8 l/min. ved 1,75 bar | 30 L |
5550.00 DKK
Pakke med 2 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
16632782
|
Merck
MPHL02GH2 |
SHB (ind), SHB med klokke (ud) | 6,4 l/min. ved 2,45 bar | 10 L |
2370.00 DKK
Pakke med 2 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
Beskrivelse
Fjerner partikler og mikroorganismer fra væsker og gasser med pumpedrevet filter. Millipak™ Engangsfilterenheder giver steril filtrering af parenterale, diagnostiske, buffere, medier og biologiske stoffer.
Unikt design med stablet skive tillader minimalt hold-up volumen og eliminerer den partikelgenererende, vævede, nedstrøms støtte, der findes i plisserede patroner.
- Steril filtrering af parenterale midler, diagnostik, buffere, medier og biologiske stoffer
- Point-of-use filter til højrent vand
- Ideelt egnet til applikationer med høj værditilvækst
- Durapore™ PVDF-membraner giver høje flowhastigheder og gennemløb, lavt ekstraherbart materiale, bred kemisk kompatibilitet og den laveste proteinbinding af enhver tilgængelig membran. Tre forskellige stakstørrelser giver optimal fleksibilitet for nem opskalering og systemstørrelse
- Forsteriliserede enheder gammabestråles
- Autoklaverbar op til tre gange Hver enhed er mærket med katalognummer, lotnummer, porestørrelse og serienummer
- 100 % integritet testet for at garantere integritet
Tekniske data
Engangsbrug | |
75 psi ved 25 °C | |
3 tommer |
Polycarbonat | |
Filterenhed | |
7.6 cm |