Få mere at vide
Merck Millicell™ EZ Slides
Artikelnummer. 11795254 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Wells:
4
8
Mængde:
16 Pk.
96 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Mængde Pakningsstørrelse
11795254 4 96 Pk. Pakke med 96
11765254 8 16 Pk. Pakke med 16
11755254 4 16 Pk. Pakke med 16
11705264 8 96 Pk. Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11795254 Leverandør Merck Leverandørnr. PEZGS0496
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Dyrk, fix, farve og se celler på én enhed
  • Polypropylen brønde er modstandsdygtige over for de —fleste fikseringsmidler celler kan fikseres og farves med brønde stadig fastgjort
  • Knækbare faner til nem fjernelse af brønd, —der kræves ikke værktøj til at fjerne brønde fra objektglasset
  • Der bruges ikke klæbemiddel til at fastgøre brønde til objektglas
  • Ingen utætte brønde
  • Hævede hjørnekanter på låget letter stabling af flere enheder i inkubatoren
  • Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Steril
  • Slideholder (fås separat) beskytter slæden mod skader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EZ Slide
Wells 4
Farve Klar
Brønd materiale Polypropylen
Kulturområde 1,7 cm 2 /brønd
Låg materiale Polystyren
Materiale Glas
Volumen (metrisk) Virker 0,5 til 1,7 ml/brønd
Til brug med (applikation) Forenkle din celleanalyse ved at bruge Millicell EZ SLIDE-glasglas til dyrkning, fiksering, plette og se din prøve på én enhed
Sterilitet Steril
Mængde 96 Pk.