Få mere at vide
Merck Millicell™ EZ Slides
Beskrivelse
- Polypropylen brønde er modstandsdygtige over for de —fleste fikseringsmidler celler kan fikseres og farves med brønde stadig fastgjort
- Knækbare faner til nem fjernelse af brønd, —der kræves ikke værktøj til at fjerne brønde fra objektglasset
- Der bruges ikke klæbemiddel til at fastgøre brønde til objektglas
- Ingen utætte brønde
- Hævede hjørnekanter på låget letter stabling af flere enheder i inkubatoren
- Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
- Steril
- Slideholder (fås separat) beskytter slæden mod skader
Tekniske data
Tekniske data
| Type | EZ Slide |
| Wells | 4 |
| Farve | Klar |
| Brønd materiale | Polypropylen |
| Kulturområde | 1,7 cm 2 /brønd |
| Låg materiale | Polystyren |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) Virker | 0,5 til 1,7 ml/brønd |
| Til brug med (applikation) | Forenkle din celleanalyse ved at bruge Millicell EZ SLIDE-glasglas til dyrkning, fiksering, plette og se din prøve på én enhed |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |