Få mere at vide
Merck Millicell™ EZ Slides
Artikelnummer. 11705264 Shop alle Merck produkter
Kulturområde:
0,7 cm2/ brønd
1,7 cm 2 /brønd
Volumen (metrisk) Virker:
0,2 til 0,7 ml/brønd
0,5 til 1,7 ml/brønd
Wells:
4
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
Artikelnummer. 11705264
Brand: Merck PEZGS0896
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk, fix, farve og se celler på én enhed
  • Polypropylen brønde er modstandsdygtige over for de —fleste fikseringsmidler celler kan fikseres og farves med brønde stadig fastgjort
  • Knækbare faner til nem fjernelse af brønd, —der kræves ikke værktøj til at fjerne brønde fra objektglasset
  • Der bruges ikke klæbemiddel til at fastgøre brønde til objektglas
  • Ingen utætte brønde
  • Hævede hjørnekanter på låget letter stabling af flere enheder i inkubatoren
  • Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Steril
  • Slideholder (fås separat) beskytter slæden mod skader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EZ Slide
Wells 8
Farve Klar
Brønd materiale Polypropylen
Kulturområde 0,7 cm2/ brønd
Låg materiale Polystyren
Materiale Glas
Volumen (metrisk) Virker 0,2 til 0,7 ml/brønd
Til brug med (applikation) Forenkle din celleanalyse ved at bruge Millicell EZ SLIDE-glasglas til dyrkning, fiksering, plette og se din prøve på én enhed