Få mere at vide
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm måler og tilbehør
Shop alle Merck produkter
Produkttype:
Fast testelektrode
Justerbar elektrode
Millicell Ers 2 V Ohm Meter
Specialiseret elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Innehåller
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Due to the small size of the electrodes, the user can easily measure transepithelial voltage and the resistance of cells grown on microporous membranes.
Garanti
Der ydes kun garanti på elektroder og batterier i 30 dage fra den dato, hvor kunden modtager disse varer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Specialiseret elektrode |
| Længde (engelsk) | 7,3'' |
| Længde (metrisk) | 19 cm |
| Til brug med (applikation) | Millicell-96 well plate specialized electrodes for volt-ohmmeter readings |
| Højde (engelsk) | 2,3 tommer. |
| Højde (metrisk) | 6 cm |
| Hertz | 12.5 Hz |
| Fugtighed | 0 til 90 % |
| Inkluderer | Specialized electrodes for millicell-96 well plate |
| nr. pr. pakke | 1 par |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering