Få mere at vide
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm måler og tilbehør
Artikelnummer. 11754654 Shop alle Merck produkter
Produkttype:
Fast testelektrode
Justerbar elektrode
Millicell Ers 2 V Ohm Meter
Specialiseret elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11754654
Brand: Merck MERS00002
Indeholder
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Måler transepitelial elektrisk modstand (TEER) af epitelceller i kultur
Provides qualitative measurement of cell monolayer health and quantative measures of confluency. Designed exclusively for use with cells cultured in Millicell™ Culture Plate Inserts.
Utilizes AC current for membrane resistance measurements, producing a zero net charge on cells and eliminating adverse DC current effects on cell membranes. A silver/silver chloride (Ag/AgCI) pellet on each electrode tip measures voltage. Due to the small size of the electrodes, the user can easily measure transepithelial voltage and the resistance of cells grown on microporous membranes.
garanti
Der ydes kun garanti på elektroder og batterier i 30 dage fra den dato, hvor kunden modtager disse varer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Millicell Ers 2 V Ohm Meter
Længde (engelsk) 7.3 in.
Længde (metrisk) 19 cm
Til brug med (applikation) To provides qualitative measurement of cell monolayer health and quantative measures of confluency
Højde (engelsk) 2.3 in.
Højde (metrisk) 6 cm
Hertz 12.5 Hz
Fugtighed 0 to 90%
Inkluderer Millicell ERS-2 Voltohmmeter
nr. pr. pakke 1 Ea.
Køretid 8 to 10 hr.
Temperaturområde (engelsk) 50° to 100°F
Temperaturområde (metrisk) 10° to 38°C
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Bredde (metrisk) 11 cm