Få mere at vide
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm måler og tilbehør
Shop alle Merck produkterBeskrivelse
Indeholder
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Giver kvalitativ måling af celle monolags sundhed og kvantative mål for sammenflydning. Designet udelukkende til brug med celler dyrket i Millicell™ Kulturpladeindsatser.
Bruger AC strøm til membranmodstandsmålinger, der producerer en nul nettoladning på celler og eliminerer uønskede jævnstrømseffekter på cellemembraner. En sølv/sølvklorid (Ag/AgCI) pellet på hver elektrodespids måler spændingen. På grund af elektrodernes lille størrelse kan brugeren nemt måle transepitelspænding og modstanden af celler dyrket på mikroporøse membraner.
garanti
Der ydes kun garanti på elektroder og batterier i 30 dage fra den dato, hvor kunden modtager disse varer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Justerbar elektrode |
| Længde (engelsk) | 7,3'' |
| Længde (metrisk) | 19 cm |
| Til brug med (applikation) | At give kvalitativ måling af celle monolags sundhed og kvantative mål for sammenflydning |
| Højde (engelsk) | 2,3 tommer. |
| Højde (metrisk) | 6 cm |
| Hertz | 12.5 Hz |
| Fugtighed | 0 til 90 % |
| Inkluderer | Justerbare elektroder, 1 par |
| nr. pr. pakke | 1 par |
| Vis mere |