Få mere at vide
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm måler og tilbehør
Artikelnummer. 11740363 Shop alle Merck produkter
Produkttype:
Fast testelektrode
Justerbar elektrode
Millicell Ers 2V Ohm Meter
Specialized Electrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11740363
Brand: Merck MERSSTX00
Indeholder
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Måler transepitelial elektrisk modstand (TEER) af epitelceller i kultur
Due to the small size of the electrodes, the user can easily measure transepithelial voltage and the resistance of cells grown on microporous membranes.
garanti
Der ydes kun garanti på elektroder og batterier i 30 dage fra den dato, hvor kunden modtager disse varer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Specialized Electrode
Længde (engelsk) 7,3''
Længde (metrisk) 19 cm
Til brug med (applikation) Millicell-96 well plate specialized electrodes for volt-ohmmeter readings
Højde (engelsk) 2,3 tommer.
Højde (metrisk) 6 cm
Hertz 12.5 Hz
Fugtighed 0 til 90 %
Inkluderer Specialized electrodes for millicell-96 well plate
nr. pr. pakke 1 par
Køretid 8 til 10 timer.
Temperaturområde (engelsk) 50° til 100 °F
Temperaturområde (metrisk) 10° til 38 °C
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Bredde (metrisk) 11 cm