Få mere at vide
Merck Udskiftningselektroder til Millicell-ERS Volt-Ohm Meter, 1 par
Shop alle Merck produkterBeskrivelse
Giver kvalitativ måling af celle monolags sundhed og kvantative mål for sammenflydning. Designet til brug med celler dyrket i Millicell™ Kun kulturpladeindsatser.
Bruger AC strøm til membranmodstandsmålinger, der producerer en nul nettoladning på celler og eliminerer uønskede jævnstrømseffekter på cellemembraner. En sølv/sølvklorid (Ag/AgCI) pellet på hver elektrodespids måler spændingen. På grund af elektrodernes lille størrelse kan brugeren nemt måle transepitelspænding og modstanden af celler dyrket på mikroporøse membraner.
garanti
Der ydes kun garanti på elektroder og batterier i 30 dage fra den dato, hvor kunden modtager disse varer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udskiftningselektrode |
| Til brug med (udstyr) | Millicell-ERS Volt-Ohm måler |
| Til brug med (applikation) | Til at give kvalitativ måling af celle monolags sundhed og kvantative mål for sammenflydning |
| Hertz | 12.5 Hz |