Få mere at vide
Merck Millicell™ Kulturpladeindlæg: PCF
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi
3650.00 DKK - 4885.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Højde (metrisk) | Diameter (metrisk) filter | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Højde (metrisk) | Diameter (metrisk) filter | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
10360832
|
Merck
PI8P01250 |
8μ m | 10.5mm | 12mm |
3690.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
10208100
|
Merck
PIHP03050 |
0,4μ m | 13mm | 30mm |
4885.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
10044390
|
Merck
PIHP01250 |
0,4μ m | 10.5mm | 12mm |
4415.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
10218100
|
Merck
PITP01250 |
3 μm | 10.5mm | 12mm |
3650.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
10538822
|
Merck
PIXP01250 |
12μ m | 10.5mm | 12mm |
3825.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi
- Mikroporøse membraner giver adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner; fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
- Brugsklare Milicell-indsatser passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedte til SEM- og TEM-teknikker; kompatibel med standard og fluorescerende pletter
- Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm, 0,6 cm 2 ; og 4,2 cm 2 til indsatser med en diameter på 30 mm
- Kræver 'ikke en ekstracellulær matrix til tilknytningsafhængige celler
- Polystyren hus; leveres sterilt og individuelt blisterpakket
- Brug vævskulturbehandlede polycarbonatmembraner til brug i samdyrkningsapplikationer samt tumorcelleinvasion og metastaseundersøgelser
Applikationer:
Transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
Tekniske data
Polycarbonat | |
Steril |