Få mere at vide
Merck Millicell™ Kulturpladeindlæg: PCF
Artikelnummer. 10218100 Shop alle Merck produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
12μ m
Højde (metrisk):
10,5 mm
13 mm
Diameter (metrisk) filter:
12 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10218100
Brand: Merck PITP01250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi
  • Mikroporøse membraner giver adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner; fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
  • Brugsklare Milicell-indsatser passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedte til SEM- og TEM-teknikker; kompatibel med standard og fluorescerende pletter
  • Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm, 0,6 cm 2 ; og 4,2 cm 2 til indsatser med en diameter på 30 mm
  • Kræver 'ikke en ekstracellulær matrix til tilknytningsafhængige celler
  • Polystyren hus; leveres sterilt og individuelt blisterpakket
  • Brug vævskulturbehandlede polycarbonatmembraner til brug i samdyrkningsapplikationer samt tumorcelleinvasion og metastaseundersøgelser
Applikationer:
Transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 0,6 cm 2
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 3 μm
Til brug med (udstyr) 24 Brønds plade
Diameter (metrisk) filter 12 mm
Højde (metrisk) 10,5 mm