Få mere at vide
Merck Millicell™ Kulturpladeindlæg: HATF
Artikelnummer. 10697301 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
12 mm
30 mm
Højde (metrisk):
10,5 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) filter Højde (metrisk) unitSize
10697301 30 mm 13 mm Pakke med 50
10568052 12 mm 10,5 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697301 Leverandør Merck Leverandørnr. PIHA03050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi
  • Mikroporøse membraner giver adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner; fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
  • Brugsklare Milicell-indsatser passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedte til SEM- og TEM-teknikker; kompatibel med standard og fluorescerende pletter
  • Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm, 0,6 cm 2 ; og 4,2 cm 2 til indsatser med en diameter på 30 mm
  • Kræver 'ikke en ekstracellulær matrix til tilknytningsafhængige celler
  • Polystyren hus; leveres sterilt og individuelt blisterpakket
  • Indsatser anvender en blandet celluloseestermembran; Triton™ -gratis
Applikationer:
Transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 4,2 cm 2
Porestørrelse 0,45μ m
Til brug med (udstyr) 6 Brønds plade
Diameter (metrisk) filter 30 mm
Højde (metrisk) 13 mm