Beskrivelse
- Mikroporøse membraner giver adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner; fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
- Brugsklare Milicell-indsatser passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedte til SEM- og TEM-teknikker; kompatibel med standard og fluorescerende pletter
- Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm, 0,6 cm 2 ; og 4,2 cm 2 til indsatser med en diameter på 30 mm
- Kræver 'ikke en ekstracellulær matrix til tilknytningsafhængige celler
- Polystyren hus; leveres sterilt og individuelt blisterpakket
- Indsatser anvender en blandet celluloseestermembran; Triton™ -gratis
Applikationer:
Transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
Tekniske data
Tekniske data
| Kulturområde | 0,6 cm 2 |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Til brug med (udstyr) | 24 Brønds plade |
| Diameter (metrisk) filter | 12 mm |
| Højde (metrisk) | 10,5 mm |
| Sterilitet | Steril |